Learn More
La N-benzyloxycarbonyl-L-tyrosine, 99 %, peut contenir jusqu’à ≈10 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424403 25 g 25g
11414403 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11424403 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10966.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1164-16-5
Formule moléculaire C17H17NO5
Poids moléculaire (g/mol) 315.33
Numéro MDL MFCD00037180
Clé InChI MCRMUCXATQAAMN-GGYSOQFKNA-N
Synonyme z-tyr-oh, n-cbz-l-tyrosine, n-benzyloxycarbonyl-l-tyrosine, cbz-l-tyrosine, n-carbobenzoxy-l-tyrosine, n-carbobenzyloxy-l-tyrosine, cbz-tyr-oh, benzyloxycarbonyl-l-tyrosine, n-cbz-l-tyrosine-oh, z-tyrosine
CID PubChem 712438
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-L-tyrosine
Point de fusion 57°C to 60°C
Quantité 25 g
Beilstein 2169918
Rotation optique +10° (c=3 in dioxane)
Nom IUPAC Acide (2S)-3-(4-hydroxyphényl)-2-(phénylméthoxycarbonylamino)propanoïque
Poids de la formule 315.33
Pourcentage de pureté 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Peut contenir jusqu’à ≈ 10 % d’eau