Learn More
Ester méthylique de N-benzyloxycarbonyle-L-tyrosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15479618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15479618 5 g 5g
15489618 25 g 25g
15418136 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15479618 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63113.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 13512-31-7 | C18H19NO5 | 329.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13512-31-7
Formule moléculaire C18H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 329.35
Numéro MDL MFCD00038784
Clé InChI SLLMDHBKALJDBW-XISACWJONA-N
Synonyme z-tyr-ome, z-l-tyrosine methyl ester, n-cbz-l-tyrosine methyl ester, s-methyl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, cbz-tyr-ome, z-l-tyr-ome, z-tyr-och3, cbz-tyrosine methyl ester, n-cbz-l-tyrosinemethylester, n-benzyloxycarbonyltyrosine methyl ester
CID PubChem 7010613
SMILES COC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-L-tyrosine methyl ester
Point de fusion 93°C to 97°C (decomposition)
Nom IUPAC Méthyl 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphényl)propanoate
Quantité 5 g
Poids de la formule 329.35
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide