Learn More
Ester méthylique de N-benzyloxycarbonyle-L-tyrosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Benzyloxycarbonyl-L-tyrosine methyl ester |
| Point de fusion | 93°C to 97°C (decomposition) |
| Nom IUPAC | methyl 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 329.35 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Solide |