Learn More
N-benzyloxycarbonyl-O-benzyl-L-sérine, 95 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
La N-benzyloxycarbonyl-O-benzyl-L-sérine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Benzyloxycarbonyl-O-benzyl-L-serine |
| Quantité | 250 mg |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 329.35 |
| Pourcentage de pureté | 95% |