Learn More
N-benzyloxycarbonylglycinamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15498668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498668 25 g 25g
15488668 5 g 5g
15408678 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15498668 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62085.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 949-90-6
Formule moléculaire C10H12N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 208.22
Numéro MDL MFCD00042825
Clé InChI HQYMUNCIMNFLDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme z-gly-nh2, z-glycineamide, z-glycine amide, benzyl n-carbamoylmethyl carbamate, benzyl n-2-amino-2-oxoethyl carbamate, benzyl carbamoylmethylcarbamate, n-carbamoylmethyl phenylmethoxy carboxamide, n-benzyloxycarbonylglycinamide, z-glycinamide, cbz-glyamide
CID PubChem 70366
Nom IUPAC benzyl N-(carbamoylmethyl)carbamate
SMILES NC(=O)CNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonylglycinamide
Point de fusion 136°C to 139°C
Formule linéaire C6H5CH2OCONHCH2CONH2
Quantité 25 g
Beilstein 2054564
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 208.22
Pourcentage de pureté 97%