Learn More
N-Benzyloxycarbonylhydroxylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Benzyloxycarbonylhydroxylamine |
| CAS | 3426-71-9 |
| Formule moléculaire | C8 H9 N O3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Carbamic acid, N-hydroxy-, phenylmethyl ester, Carbamic acid, hydroxy-, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamic acid, hydroxy-, phenylmethyl ester (9CI), Benzyl N-hydroxycarbamate, Benzyl hydroxycarbamate, N-Benzyloxycarbonylhydroxylamine, N-Cbz-hydroxylamine, N-Hydroxycarbamic acid benzyl ester, NSC 528506, N-Hydroxycarbamic acid phenylmethyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c10-8(9-11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,11H,6H2,(H,9,10) |
| SMILES | ONC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | N-hydroxycarbamate de benzyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167.16 |
| Poids de la formule | 167.0582 |