Learn More
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10124650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10124650 25 g Flacon en verre 25g
10348300 100 g Flacon en verre 100g
10188033 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10124650 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 211170250
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13139-17-8 | C12H11NO5 | 249.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13139-17-8
Formule moléculaire C12H11NO5
Poids moléculaire (g/mol) 249.22
Numéro MDL MFCD00005513
Clé InChI MJSHDCCLFGOEIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-benzyloxycarbonyloxy succinimide, cbz-osu, cbz-onsu, benzyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, benzyl succinimido carbonate, z-osu, n-carbobenzoxyoxysuccinimide, n-benzyloxycarbonyloxy-succinimide, cbzosu, carbobenzoxy succinimide
CID PubChem 83172
Nom IUPAC carbonate de benzyle (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl)
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 77°C to 82°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.25% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité (10% in acetone) Clear colorless to almost colorless
Poids de la formule 249.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine