Learn More
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide, 98%
Code produit 11490123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490123 100 g 100g
11470123 5 g 5g
11480123 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490123 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12153.22
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 13139-17-8 | C12H11NO5 | 249,222 g/mole
Le N-(N-Benzyloxycarbonyloxy)succinimide est un réactif utilisé dans la préparation des peptides thioacides pour visualiser les précurseurs de peptides. Également utilisé dans la préparation de dérivés amino-glycosides pour la fonction de la topoisomérase pour l’inhibition humaine et bactérienne.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications Le
N-(N-benzyloxycarbonyloxy)succinimide est un réactif utilisé dans la préparation des thioacides peptidiques voir les précurseurs peptidiques. Également utilisé dans la préparation de dérivés d'aminoglycosides pour l'inhibition de la topoisomérase chez l'homme et les bactéries.
Solubilité Soluble dans le chloroforme, le méthanol
, l'acétone (0,1 g/mL).
Remarques : Sensible
à l'humidité. Température de stockage 2-8 °C. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13139-17-8
Formule moléculaire C12H11NO5
Poids moléculaire (g/mol) 249.222
Numéro MDL MFCD00005513
Clé InChI MJSHDCCLFGOEIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-benzyloxycarbonyloxy succinimide, cbz-osu, cbz-onsu, benzyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, benzyl succinimido carbonate, z-osu, n-carbobenzoxyoxysuccinimide, n-benzyloxycarbonyloxy-succinimide, cbzosu, carbobenzoxy succinimide
CID PubChem 83172
Nom IUPAC carbonate de benzyle (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl)
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N- (Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
Point de fusion 77°C to 82°C
Quantité 100 g
Beilstein 1387927
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,methanol,acetone (0.1g/mL).
Poids de la formule 249.23
Pourcentage de pureté 99%
RUO– À des fins de recherche uniquement