Learn More
N-Benzylpipéridine-4-carboxamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Benzylpiperidine-4-carboxamide |
| CAS | 320420-00-6 |
| Formule moléculaire | C13 H18 N2 O . H Cl |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | N-Benzyl-isonipecotamide Hydrochloride, N-(Phenylmethyl)-4-piperidinecarboxamide Hydrochloride, N-(Phenylmethyl)piperidine-4-carboxamide Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H18N2O.ClH/c16-13(12-6-8-14-9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,12,14H,6-10H2,(H,15,16);1H |
| SMILES | Cl.O=C(NCc1ccccc1)C2CCNCC2 |
| Nom IUPAC | N-bencilpiperidina-4-carboxamida;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 254.756 |
| Poids de la formule | 254.119 |