Learn More
N-Benzylprop-2-en-1-amine, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Benzylprop-2-en-1-amine |
| CAS | 4383-22-6 |
| Formule moléculaire | C10H13N |
| Numéro MDL | MFCD00463446 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | C=CCNCC1=CC=CC=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 147.22 |
| Pourcentage de pureté | 97% |