Learn More
N-benzylthiourée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357406 5 g 5g
11367406 25 g 25g
11377406 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11357406 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09400.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 621-83-0 | C8H10N2S | 166.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 621-83-0
Formule moléculaire C8H10N2S
Poids moléculaire (g/mol) 166.24
Numéro MDL MFCD00041370
Clé InChI UCGFRIAOVLXVKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzylthiourea, 1-benzyl-2-thiourea, n-benzylthiourea, thiourea, phenylmethyl, urea, 1-benzyl-2-thio, unii-mrp6y7412k, amino benzylamino methane-1-thione, n-benzylthioformamide, benzylthioharnstoff, n-benzyl thiourea
CID PubChem 737375
Nom IUPAC benzylthiourée
SMILES NC(=S)NCC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Benzylthiourea
Point de fusion 162°C to 166°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 972372
Poids de la formule 166.25
Pourcentage de pureté 98%