Learn More
N-benzyltrifluoroacétamide, TRC
Code produit 30348245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348245 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348245 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB316135500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyltrifluoroacetamide
CAS 7387-69-1
Formule moléculaire C9 H8 F3 N O
Quantité 500 mg
Synonyme 2,2,2-Trifluoro-N-(phenylmethyl)acetamide, N-Benzyl-2,2,2-trifluoro-acetamide, NSC 24676
Formule InChI InChI=1S/C9H8F3NO/c10-9(11,12)8(14)13-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,13,14)
SMILES FC(F)(F)C(=O)NCc1ccccc1
Nom IUPAC N-benzyl-2,2,2-trifluoroacétamide
Poids moléculaire (g/mol) 203.16
Poids de la formule 203.0558