Learn More
N-benzyltrifluoroacétamide, TRC
Code produit 30338173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338173 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338173 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB3161351G
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyltrifluoroacetamide
CAS 7387-69-1
Formule moléculaire C9 H8 F3 N O
Quantité 1 g
Synonyme 2,2,2-Trifluoro-N-(phenylmethyl)acetamide, N-Benzyl-2,2,2-trifluoro-acetamide, NSC 24676
Formule InChI InChI=1S/C9H8F3NO/c10-9(11,12)8(14)13-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,13,14)
SMILES FC(F)(F)C(=O)NCc1ccccc1
Nom IUPAC N-benzyl-2,2,2-trifluoroacétamide
Poids moléculaire (g/mol) 203.16
Poids de la formule 203.0558