Learn More
N-Biotinyl Glycine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Biotinyl Glycine |
| CAS | 160390-90-9 |
| Formule moléculaire | C12 H19 N3 O4 S |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H19N3O4S/c16-9(13-5-10(17)18)4-2-1-3-8-11-7(6-20-8)14-12(19)15-11/h7-8,11H,1-6H2,(H,13,16)(H,17,18)(H2,14,15,19)/t7-,8-,11-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)CNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12 |
| Nom IUPAC | acide 2-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-pacexhydrothiéno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 301.36 |
| Poids de la formule | 301.1096 |