Learn More
N-Biotinylcaproylaminoéthyl méthanethiosulfonate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Biotinylcaproylaminoethyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 353754-95-7 |
| Formule moléculaire | C19 H34 N4 O5 S3 |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H34N4O5S3/c1-31(27,28)30-12-11-21-17(25)8-3-2-6-10-20-16(24)9-5-4-7-15-18-14(13-29-15)22-19(26)23-18/h14-15,18H,2-13H2,1H3,(H,20,24)(H,21,25)(H2,22,23,26)/t14-,15-,18-/m0/s1 |
| SMILES | CS(=O)(=O)SCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12 |
| Nom IUPAC | 6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoilamino]-N-(2-metilsulfonilsulfaniletil)hexanamida |
| Poids moléculaire (g/mol) | 494.69 |
| Poids de la formule | 494.1691 |