Learn More
N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine, MedChemExpress
Description
N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine is an agent with carcinogenic activity.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine |
| Forme physique | Oil |
| CAS | 53609-64-6 |
| Couleur | Jaune clair |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C6H14N2O3 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | DHPN Di(2-hydroxypropyl)nitrosamine Diisopropanolnitrosamine |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 125 mg/mL (770.70 mM) |
| Show More |