Learn More
Ester pinacol dʼacide N-Boc-1,2,5,6-tétrahydropyridine-4-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15482699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15482699 1 g 1g
15492699 5 g 5g
15402709 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15482699 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66193.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 286961-14-6 | C16H28BNO4 | 309.21 g/mol
Reagent used for suzuki-Miyaura cross-coupling using palladium phosphine catalyst, palladium-catalyzed ligand-controlled regioselective Suzuki coupling, wrenchnolol derivative optimized for gene activation in cells. Also used in Preparation of several enzymatic inhibitors and receptor ligands, orally active anaplastic lymphoma kinase inhibitors and oxazolecarboxamides as diacylglycerol acyltransferase-1 inhibitors for treatment of obesity and diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif utilisé pour le couplage croisé Suzuki-Miyaura à l’aide d’un catalyseur de phosphine de palladium, d’un couplage de la méthode de la Suzuki-Miyaura contrôlé par des ligands catalysés par le palladium, d’un dérivé du wrenchnolol optimisé pour l’activation des gènes dans les cellules. Également utilisé dans la préparation de plusieurs inhibiteurs enzymatiques et ligands récepteurs, inhibiteurs de lymphome kinase anaplasiques actifs par voie orale et oxazolecarboxamides comme inhibiteurs de diacylglycérol acyltransférase-1 pour le traitement de l’obésité et du diabète.
Solubilité
Soluble dans la plupart des solvants organiques. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 286961-14-6
Formule moléculaire C16H28BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 309.21
Numéro MDL MFCD03840345
Clé InChI VVDCRJGWILREQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-1,2,5,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-n-boc-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine, n-boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, tert-butyl 5,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-1 2h-carboxylate, 3,6-dihydro-2h-pyridine-1-n-boc-4-boronic acid pinacol ester, n-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 1-boc-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine, tert-butyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate
CID PubChem 4642098
Nom IUPAC 4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=CC1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-1,2,5,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in most organic solvents. Insoluble in water.
Poids de la formule 327.23
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide