Learn More
N-BOC-1,2-diaminoéthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10589233 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10589233 25 g Flacon en verre -
10415805 1 g Flacon en verre 1g
10390724 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10589233 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 389900250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 57260-73-8 | C7H16N2O2 | 160.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57260-73-8
Formule moléculaire C7H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.22
Numéro MDL MFCD00191871
Clé InChI AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-ethylenediamine, tert-butyl n-2-aminoethyl carbamate, tert-butyl 2-aminoethyl carbamate, n-t-boc-ethylenediamine, n-tert-boc-ethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethylcarbamate, n-boc-1,2-diaminoethane, n-boc-ethane-1,2-diamine, mono-n-t-boc-eda, n-boc-diaminoethane
CID PubChem 187201
Nom IUPAC tert-butyl N-(2-aminoéthyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N-BOC-1, 2-diaminoethane
Point d’ébullition 80°C to 84°C (0.3mmHg)
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3COC(O)NH(CH2)2NH2
Indice de réfraction 1.458
Densité 1.0160g/mL
Quantité 25 g
Point d’éclair >110°C
Poids de la formule 160.22
Pourcentage de pureté 98%
Gravité spécifique 1.016
Forme physique Liquide huileux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-BOC-1,2-diaminoethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.