Learn More
N-boc-1,3-diaminopropane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449460
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449460 5 g 5g
11439460 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449460 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50304.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 75178-96-0 | C8H19N2O2 | 175.25 g/mol
N-Boc-1,3-diaminopropane is used in the preparation of spermidine analogues as well as in the preparation of pharmacologically active compounds. It is also used in suzuki reaction. Further, it is used in the preparation of [3-(3-cyano-propylamino)-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-Boc-1,3-diaminopropane est utilisé dans la préparation d’analogues de la spermidine ainsi que dans la préparation de composés pharmacologiquement actifs. Il sert également à la réaction de Suzuki. De plus, il est utilisé dans la préparation de l’ester tert-butylique de l’acide carbamique tert-butylique [3-(3-cyano-propylamino)-propyl].
Solubilité
Miscible au méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75178-96-0
Formule moléculaire C8H19N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 175.25
Numéro MDL MFCD00210021
Clé InChI POHWAQLZBIMPRN-UHFFFAOYSA-O
Synonyme n-boc-1,3-propanediamine, n-boc-1,3-diaminopropane, tert-butyl n-3-aminopropyl carbamate, tert-butyl 3-aminopropyl carbamate, n-3-aminopropyl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-aminopropylcarbamate, 1-boc-amino-1,3-propanediamine, 3-amino-propyl-carbamic acid tert-butyl ester, n-t-boc-1,3-propanediamine, n-tert-butoxycarbonyl-1,3-diaminopropane
CID PubChem 2735700
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC[NH3+]
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-1,3-diaminopropane
Point de fusion ∼22°C
Formule linéaire (CH3)3COCONHCH2CH2CH2NH2
Numéro UN UN3259
Informations sur la solubilité Miscible with methanol.
Nom IUPAC N-(3-aminopropyl)carbamate de tert-butyle
Quantité 5 g
Poids de la formule 174.24
Sensibilité Air Sensitive
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Boc-1,3-diaminopropane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-diaminopropane