Learn More
N-BOC-1,3-diaminopropane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11955531 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11955531 5 mL Flacon en verre 5mL
11945531 1 mL Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11955531 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 442730050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 75178-96-0 | C8H19N2O2 | 175.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75178-96-0
Formule moléculaire C8H19N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 175.25
Numéro MDL MFCD00210021
Clé InChI POHWAQLZBIMPRN-UHFFFAOYSA-O
Synonyme n-boc-1,3-propanediamine, n-boc-1,3-diaminopropane, tert-butyl n-3-aminopropyl carbamate, tert-butyl 3-aminopropyl carbamate, n-3-aminopropyl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-aminopropylcarbamate, 1-boc-amino-1,3-propanediamine, 3-amino-propyl-carbamic acid tert-butyl ester, n-t-boc-1,3-propanediamine, n-tert-butoxycarbonyl-1,3-diaminopropane
CID PubChem 2735700
Nom IUPAC tert-butyl N-(3-azaniumylpropyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC[NH3+]
Spécification
Nom chimique ou matériau N-BOC-1, 3-diaminopropane
Point de fusion 22.0°C
Point d’ébullition 94.0°C to 96.0°C (0.2 Torr)
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CHOC(O)NH(CH2)3NH2
Densité 0.9980g/mL
Quantité 5 mL
Poids de la formule 174.24
Pourcentage de pureté 97%
Gravité spécifique 0.998
Forme physique Liquide