Learn More
N-Boc-1,4-diaminocyclohexane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Boc-1,4-diaminocyclohexane |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3259 |
| Beilstein | 13428745 |
| Poids de la formule | 214.31 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
| Forme physique | Solide |