Learn More
Chlorhydrate de N-boc-1,6-diaminohexane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368836 5 g 5g
11358836 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368836 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19487.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 65915-94-8 | C11H25ClN2O2 | 252.78 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65915-94-8
Formule moléculaire C11H25ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 252.78
Numéro MDL MFCD00039072
Clé InChI JSBWQIZQJOQPFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-1,6-hexanediamine hydrochloride, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate hydrochloride, n-boc-1,6-diamino-hexane hydrochloride, tert-butyl n-6-aminohexyl carbamate hydrochloride, n-6-aminohexyl tert-butoxy carboxamide, chloride, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate monohydrochloride, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate hcl, acmc-1b5cm, n-1-boc-1,6-diaminohexane . hcl, n-boc-1,6-hexanediamine hcl
CID PubChem 3017638
Nom IUPAC Tert-butyl N-(6-aminohexyl)carbamate ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-1,6-diaminohexane hydrochloride
Point de fusion ∽164°C (decomposition)
Beilstein 3631740
Quantité 5 g
Poids de la formule 252.79
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 98%