Learn More
Acide N-BOC-1-aminocyclobutanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11935501 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11935501 1 g 1g
11925501 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11935501 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 440440010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 120728-10-1 | Molecular Formula: C10H16NO4 | Molecular Weight: 214.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120728-10-1
Formule moléculaire C10H16NO4
Poids moléculaire (g/mol) 214.24
Numéro MDL MFCD02682623
Clé InChI ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme n-boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, 1-boc-amino cyclobutanecarboxylic acid, boc-cyclovaline, boc-acbc-oh, 1-n-boc-amino-cyclobutane carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, boc-1-aminocyclobutane-1-carboxylic acid, n-boc-1-aminocyclobutane carboxylic acid, boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid
CID PubChem 1512646
Nom IUPAC 1-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclobutane-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-BOC-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Point de fusion 129°C to 133°C
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 215.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Product Identifier
  • N-BOC-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.