Learn More
N-Boc-1 H-pyrazole-1-carboxamidine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480698
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15480698 5 g 5g
15470698 1 g 1g
15490698 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15480698 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54394.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 152120-61-1 | C9H14N4O2 | 210.237 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 152120-61-1
Formule moléculaire C9H14N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 210.237
Numéro MDL MFCD00216663
Clé InChI IGSFMHYSWZUENI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-1-guanylpyrazole, n-boc-1h-pyrazole-1-carboxamidine, n-boc-pyrazole-1-carboxamidine, n-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrazole-1-carboxamidine, tert-butyl 1e-amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-1 h-pyrazole-1-carboxamidine, h-pyrazole-1-carboxamidine hcl, 1h-pyrazole-n-t-butyloxycarbonyl-1-carboxamidine, tert-butoxy-n-iminopyrazolylmethyl carboxamide, tert-butyl imino 1h-pyrazol-1-yl methylcarbamate
CID PubChem 9605068
Nom IUPAC (NE)-N-[amino(pyrazol-1-yl)méthylidène]carbamate de tert-butyl
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N=C(N)N1C=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Point de fusion 97°C to 101°C
Quantité 5 g
Beilstein 6141956
Poids de la formule 210.23
Pourcentage de pureté ≥98%