Learn More
Acide N-boc-2-aminoisobutyrique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398826
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11398826 1 g 1g
11308836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398826 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19484.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 30992-29-1 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30992-29-1
Formule moléculaire C9H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 203.238
Numéro MDL MFCD00042973
Clé InChI MFNXWZGIFWJHMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boc-aib-oh, boc-alpha-methylalanine, 2-boc-amino isobutyric acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylpropanoic acid, boc-2-aminoisobutyric acid, n-boc-2-aminoisobutyric acid, n-boc-alpha-methylalanine, n-boc-2-amino-2-methylpropanoic acid, 2-tert-butoxy carbonyl amino-2-methylpropanoic acid, 2-tert-butoxycarbonylamino isobutyric acid
CID PubChem 2733845
Nom IUPAC Acide 2-méthyl-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-2-aminoisobutyric acid
Point de fusion 118°C to 121°C
Beilstein 1953772
Quantité 1 g
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté ≥98%