Learn More
N-Boc-2-méthyl-D-serine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499527 1 g 1g
15409537 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15499527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52787.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 84311-18-2 | Molecular Formula: C9H17NO5 | Molecular Weight: 219.237 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84311-18-2
Formule moléculaire C9H17NO5
Poids moléculaire (g/mol) 219.237
Numéro MDL MFCD02682596
Clé InChI FWRXDSRYWWYTPD-SECBINFHSA-N
Synonyme r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, n-boc-alpha-methyl-d-serine, boc-alpha-methyl-d-ser, boc-me-d-ser-oh, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, boc-d-alpha-methylserine, boc-a-methyl-d-ser, n-boc-a-methyl-d-serine, n-boc-2-methyl-d-serine, n-tert-butoxycarbonyl-2-methyl-d-serine
CID PubChem 24749404
Nom IUPAC Acide (2R)-3-hydroxy-2-méthyl-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(CO)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-2-methyl-D-serine
Quantité 1 g
Poids de la formule 219.24
Pourcentage de pureté 97%