Learn More
N-Boc-2-méthyl-L-sérine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15489317
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15489317 250 mg 250mg
15479317 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15489317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52570.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 84311-19-3 | C9H17NO5 | 219.24 g/mol
N-Boc-2-methyl-L-serine is used as a cocatalyst in the Diels-Alder reactions between cyclopentadiene and methyl acrylate in the presence of Lewis acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Boc-2-méthyl-L-sérine est utilisée comme cocatalyseur dans les réactions de Diels-Alder entre le cyclopentadiène et l’acrylate de méthyle en présence d’acides de Lewis.
Solubilité
Soluble dans le diméthylformamide.
Remarques
Incompatible avec les agents réducteurs, l’eau et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84311-19-3
Formule moléculaire C9H17NO5
Poids moléculaire (g/mol) 219.24
Numéro MDL MFCD02682593
Clé InChI FWRXDSRYWWYTPD-VIFPVBQESA-N
Synonyme n-boc-alpha-methyl-l-serine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, boc-alpha-methyl-l-ser, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, s-2-boc-amino-3-hydroxy-2-methylpropionic acid, n-1,1-dimethylethyl oxy carbonyl-2-methylserine, serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-2-methyl, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, n-boc-a-methylserine, boc-a-methyl-l-ser
CID PubChem 12991620
Nom IUPAC Acide (2S)-3-hydroxy-2-méthyl-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@](C)(CO)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-2-methyl-L-serine
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Soluble in dimethylformamide.
Poids de la formule 219.24
Pourcentage de pureté 97%