Learn More
N-boc-3-(2-naphtyl)-L-alanine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15419778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15419778 5 g 5g
15409778 1 g 1g
15429778 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15419778 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63205.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 58438-04-3 | C18H21NO4 | 315.369 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58438-04-3
Formule moléculaire C18H21NO4
Poids moléculaire (g/mol) 315.369
Numéro MDL MFCD00079671
Clé InChI URKWHOVNPHQQTM-HNNXBMFYSA-N
Synonyme boc-3-2-naphthyl-l-alanine, boc-2-nal-oh, boc-l-2-naphthylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-3-2-naphthyl-l-alanine, boc-l-3-2-naphthyl-alanine, s-boc-3-2-naphthyl-l-alanine, s-n-boc-2-naphthylalanine, boc-2-l-naphthylalanine, n-boc-3-2-naphthyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid
CID PubChem 7020908
Nom IUPAC Acide (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-naphthalén-2-ylpropanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Point de fusion ∼95°C
Couleur Blanc
Beilstein 4326467
Quantité 5 g
Poids de la formule 315.37
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide