Learn More
N-Boc-3,3-diphényl-L-alanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Boc-3,3-diphenyl-L-alanine |
| Point de fusion | 160°C (decomposition) |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 4880641 |
| Poids de la formule | 341.41 |
| Pourcentage de pureté | 95% |