Learn More
N-Boc-3-(4-biphénylyl)-D-alanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440219
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440219 5 g 5g
15450219 250 mg 250mg
15430219 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15440219 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63494.06
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 128779-47-5 | Molecular Formula: C20H23NO4 | Molecular Weight: 341.41 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128779-47-5
Formule moléculaire C20H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 341.41
Numéro MDL MFCD00191185
Clé InChI NBVVKAUSAGHTSU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme boc-d-4,4'-biphenylalanine, boc-d-4,4-biphenylalanine, boc-3-4-biphenylyl-d-alanine, r-3-1,1'-biphenyl-4-yl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-d-bip-oh, boc-d-4-phenylphenylalanine, boc-4-biphenyl-d-ala, boc-4-phenyl-d-phe-oh, boc-d-bph-oh, boc-d-bip 4,4'-oh
CID PubChem 7019133
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-3-(4-biphenylyl)-D-alanine
Nom IUPAC 3-[1,1’-biphényl]-4-yl}-2-[(tert-butoxy)carbonyl]amino}acide propanoïque
Quantité 5 g
Poids de la formule 341.41
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide