Learn More
N-BOC-3-(4-cyanophényl)oxaziridine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10777982 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10777982 500 mg Flacon en verre 500mg
10699253 2 g Flacon en verre 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10777982 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 297095000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-04-2027
Ajouter au panier
CAS: 150884-56-3 | C13H14N2O3 | 246.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150884-56-3
Formule moléculaire C13H14N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 246.27
Numéro MDL MFCD00800493
Clé InChI ACXPNVRTMHEHMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-3-4-cyanophenyl oxaziridine, tert-butyl 3-4-cyanophenyl-1,2-oxaziridine-2-carboxylate, tert-butyl 3-4-cyanophenyl oxaziridine-2-carboxylate, 2-oxaziridinecarboxylicacid, 3-4-cyanophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2r,3s-rel-9ci, acmc-20n62r, n-boc-3-4-cyanophenyl oxaziridine, 98+%, 2-tert-butoxycarbonyl-3-4-cyanophenyl oxaziridine, n-tert-butoxycarbonyl-3-4-cyanophenyl-oxaziridine, 3-4-cyano-phenyl-oxaziridine-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-4-cyano-phenyl oxaziridine-2-carboxylic acid tert-butyl ester
CID PubChem 2725038
Nom IUPAC 3-(4-cyanophényl)oxaziridine-2-carboxylate de Tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(O1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-BOC-3-(4-Cyanophenyl)oxaziridine
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 57.0°C to 63.0°C
Couleur Beige à blanc
Analyse élémentaire 98.0% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,methylene chloride,chloroform,,etc
Poids de la formule 246.27
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-BOC-3-(4-Cyanophenyl)oxaziridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.