Learn More
N-Boc-3,4-dichloro-L-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438547 1 g 1g
15458547 250 mg 250mg
15448547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15438547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52053.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 80741-39-5 | Molecular Formula: C14H16Cl2NO4 | Molecular Weight: 333.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80741-39-5
Formule moléculaire C14H16Cl2NO4
Poids moléculaire (g/mol) 333.19
Numéro MDL MFCD00273436
Clé InChI UGZIQCCPEDCGGN-NSHDSACASA-M
Synonyme boc-3,4-dichloro-l-phenylalanine, boc-phe 3,4-dicl-oh, boc-l-3,4-dichlorophe, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, boc-l-3,4-dichlorophenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, boc-3,4-dichloro-phe-oh, boc-phe 3,4-cl2-oh, boc-l-3,4-dichloro phenylalanine
CID PubChem 2734501
Nom IUPAC Acide (2S)-3-(3,4-dichlorophényl)-2-[(2-méthylpropan-2-yl) oxycarbonylamino] propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-3,4-dichloro-L-phenylalanine
Quantité 1 g
Beilstein 6426101
Poids de la formule 334.2
Pourcentage de pureté 95%