Learn More
N-Boc-3-bromo-2-isoxazoline-5-méthylamine, 97 %
Code produit 11396759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396759 2.5 g 2.50g
11386759 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396759 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26274.27
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109770-82-3
Formule moléculaire C9H15BrN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 279.13
Numéro MDL MFCD08741480
Clé InChI AHAHZEKELWWMSJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-yl methyl carbamate, 3-bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-3-bromo-2-isoxazoline-5-methylamine, tert-butyl n-3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl methyl carbamate, 3-bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, acmc-20a3tu, tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-yl methylcarbamate, 5-n-tert-butoxycarbonyl-aminomethyl-3-bromo-4,5-dihydroisoxazole, tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl methyl carbamate
CID PubChem 13637723
Nom IUPAC tert-butyle N-[(3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl)méthyle]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CC(Br)=NO1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-3-bromo-2-isoxazoline-5-methylamine
Quantité 2.5 g
Poids de la formule 279.14
Pourcentage de pureté 97%