Learn More
N-boc-3-diméthylamino-D-alanine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15469167
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15469167 250 mg 250mg
15459167 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15469167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52433.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110755-32-3
Formule moléculaire C10H20N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 232.28
Clé InChI VCDQZVYJKDSORW-SSDOTTSWSA-N
Synonyme n-alpha-boc-r-2-amino-3-dimethylamino propionic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-dimethylamino propanoic acid, boc-, ?-n,n-dimethylamino-d-ala, boc-beta-n,n-dimethylamino-d-ala, n-tert-butoxycarbonyl-3-dimethylamino-d-alanine, na-boc-r-2-amino-3-dimethylamino propionic acid, d-alanine,3-dimethylamino-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
CID PubChem 13850982
Nom IUPAC Acide (2R)-3-(diméthylamino)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CN(C)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-3-dimethylamino-D-alanine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 232.28
Pourcentage de pureté 97%