Learn More
N-Boc-3-fluoro-L-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488477
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15488477 1 g 1g
15408487 250 mg 250mg
15498477 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15488477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51988.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 114873-01-7 | C14H18FNO4 | 283.299 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114873-01-7
Formule moléculaire C14H18FNO4
Poids moléculaire (g/mol) 283.299
Numéro MDL MFCD00672522
Clé InChI FPCCREICRYPTTL-NSHDSACASA-N
Synonyme boc-phe 3-f-oh, boc-l-3-fluorophenylalanine, boc-3-fluoro-l-phenylalanine, boc-l-phe 3-f-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, boc-l-3-fluorophe, boc-3-fluoro-l-phe, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, n-boc-3-fluoro-l-phenylalanine
CID PubChem 2734492
Nom IUPAC Acide(2S)-3-(3-fluorophényl)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-3-fluoro-L-phenylalanine
Point de fusion 75°C to 80°C
Quantité 1 g
Beilstein 5347375
Rotation optique +6.5° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 283.3
Pourcentage de pureté 95%