Learn More
N-Boc-3-hydroxy-L-valine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15439167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15439167 250 mg 250mg
15429167 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15439167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52429.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 102507-13-1 | C10H19NO5 | 233.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102507-13-1
Formule moléculaire C10H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 233.26
Numéro MDL MFCD03094792
Clé InChI SZVRVSZFEDIMFM-ZCFIWIBFSA-N
Synonyme s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, n-boc-s-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, s-2-n-boc-amino-3-hydroxy-3-methylbutyric acid, s-n-boc-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxy-l-valine, 2s-2-n-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, n-boc-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, s-2-boc-amino-3-hydroxy-3-methylbutyric acid, boc-s-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, l-valine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-3-hydroxy
CID PubChem 11075314
Nom IUPAC (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau N-Boc-3-hydroxy-L-valine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 233.26
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.