Learn More
Ester méthylique de N-Boc-3-iodo-L-alanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15428198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428198 5 g 5g
15438198 250 mg 250mg
15418198 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15428198 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61638.06
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 93267-04-0 | C9H16INO4 | 329.13 g/mol
N-Boc-3-iodo-L-alanine methyl ester is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester méthylique de N-Boc-3-iodo-L-alanine est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau et 1% d’acide acétique
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans l’obscurité. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93267-04-0
Formule moléculaire C9H16INO4
Poids moléculaire (g/mol) 329.13
Numéro MDL MFCD00216579
Clé InChI UGZBFCCHLUWCQI-LURJTMIESA-N
Synonyme boc-beta-iodo-ala-ome, boc-3-iodo-l-alanine methyl ester, r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-iodopropanoate, n-tert-butoxycarbonyl-3-iodo-l-alanine methyl ester, l-n-boc-3-iodoalanine methyl ester, r-methyl 2-tert-butoxycarbonylamino-3-iodopropanoate, boc-3-iodo-l-ala-ome, n-boc-3-iodo-l-alanine methyl ester, r-boc-, a-iodo-ala-ome, methyl 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-iodopropanoate
CID PubChem 10903591
SMILES COC(=O)[C@H](CI)NC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-3-iodo-L-alanine methyl ester
Point de fusion 50°C to 52°C
Couleur Blanc
Beilstein 4422011
Informations sur la solubilité Soluble in water and 1% acetic acid.
Nom IUPAC methyl (2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-iodopropanoate
Quantité 5 g
Poids de la formule 329.13
Sensibilité Light sensitive
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre