Learn More
N-BOC-3-pipéridone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10294534 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10294534 25 g Flacon en verre 25g
10153344 5 g Flacon en verre 5g
10113064 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10294534 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397000250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98977-36-7 | C10H17NO3 | 199.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98977-36-7
Formule moléculaire C10H17NO3
Poids moléculaire (g/mol) 199.25
Numéro MDL MFCD01631193
Clé InChI RIFXIGDBUBXKEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-3-piperidone, 1-boc-3-piperidinone, n-boc-3-piperidone, 1-n-boc-3-piperidone, n-boc-3-piperidinone, boc-3-piperidone, 1-tert-butoxycarbonyl-3-piperidone, 3-oxo-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-oxopiperidine, n-boc protected, tert-butyl 3-oxopiperidinecarboxylate
CID PubChem 2756825
Nom IUPAC 3-oxopipéridine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-BOC-3-piperidone
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 37°C to 39°C
Couleur Incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 199.24
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-BOC-3-piperidone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.