Learn More
N-Boc-4-bromo-3-fluoroaniline, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475698 1 g 1g
15485698 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15475698 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59398.03
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 868735-43-7 | Molecular Formula: C11H13BrFNO2 | Molecular Weight: 290.132 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 868735-43-7
Formule moléculaire C11H13BrFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 290.132
Numéro MDL MFCD11976284
Clé InChI FQLYUJLJZFATNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-bromo-3-fluorophenyl carbamate, tert-butyl n-4-bromo-3-fluorophenyl carbamate, tert-butyl 4-bromo-3-fluorophenylcarbamate, 4-bromo-3-fluoro-phenyl-carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-4-bromo-3-fluoroaniline
CID PubChem 59852943
Nom IUPAC N-(4-bromo-3-fluorophényl)carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)Br)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-4-bromo-3-fluoroaniline
Point de fusion 68°C to 70°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 14460051
Poids de la formule 290.13
Pourcentage de pureté 96%