Learn More
N-Boc-4-bromo-L-phénylalanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498427 1 g 1g
15408437 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498427 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51969.03
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 62129-39-9 | C14H17BrNO4 | 343.20 g/mol
N-Boc-4-bromo-L-phenylalanine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Boc-4-bromo-L-phénylalanine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62129-39-9
Formule moléculaire C14H17BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 343.20
Numéro MDL MFCD00237571
Clé InChI ULNOXUAEIPUJMK-NSHDSACASA-M
Synonyme s-n-boc-4-bromophenylalanine, boc-l-4-bromophenylalanine, boc-phe 4-br-oh, boc-4-bromo-l-phenylalanine, boc-l-4-bromophe, boc-p-bromo-phe-oh, boc-4'-bromo-l-phe, n-boc-4-bromo-l-phenylalanine, s-3-4-bromophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-l-4-bromophenylalnine
CID PubChem 2734477
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(Br)C=C1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-4-bromo-L-phenylalanine
Point de fusion 118°C to 120°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC acide (2S)-3-(4-bromophényle)-2-[(2-méthylpropane-2-yle)oxycarbonylamino]propanoïque
Poids de la formule 344.2
Pourcentage de pureté 98%