Learn More
N-BOC-4-bromoaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491398 5 g 5g
15481398 1 g 1g
15401408 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15491398 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55226.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 131818-17-2 | C11H14BrNO2 | 272.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131818-17-2
Formule moléculaire C11H14BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 272.14
Numéro MDL MFCD01006612
Clé InChI VLGPDTPSKUUHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-bromophenyl carbamate, tert-butyl n-4-bromophenyl carbamate, tert-butyl 4-bromophenylcarbamate, n-boc-4-bromoaniline, n-tert-butoxycarbonyl-4-bromoaniline, metronidazolebenzoate, n-boc 4-bromoaniline, 4-bromo-n-boc aniline, acmc-1c4z5, t-butyl 4-bromophenylcarbamate
CID PubChem 2773608
Nom IUPAC N-(4-bromophényl)carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-4-bromoaniline
Point de fusion 103°C to 106°C
Couleur Marron à blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 272.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide