Learn More
N-Boc-4-Hydroxypipéridine, TRC
Code produit 30333091
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30333091 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333091 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB65666025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-4-Hydroxypiperidine
CAS 109384-19-2
Formule moléculaire C10H19NO3
Quantité 25 g
Synonyme 1,1-Dimethylethyl 4-Hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypiperidine, 1-(tert-Butyloxycarbonyl)piperidin-4-ol, 1-Boc-4-Hydroxypiperidine, 1-Boc-piperidin-4-ol, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-piperidinol, 1-tert-Butyloxycarbonyl-4-Hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester, 4-Hydroxy-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, 4-Hydroxy-N-Boc-piperidine, 4-Hydroxypiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-Hydroxypiperidine, N-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-ol, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-4-Hydroxypiperidine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-4-piperidinol, N-Boc-4-hydroxy-1-piperidine, N-Boc-4-piperidinol, tert-Butyl 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Formule InChI InChI=1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-8(12)5-7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(O)CC1
Nom IUPAC tert-butyl 4-hydroxypipéridine-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 201.26
Poids de la formule 201.1365