Learn More
N-Boc-4-iodo-L-phénylalanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
N-Boc-4-iodo-L-phenylalanine is used as pharmaceutical intermediate. It is also used as a p-iodo phenyl alanine derivative with N-Boc protection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le N-Boc-4-iodo-L-phénylalanine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est également utilisé comme dérivé p-iodo phényl alanine avec une protection N-Boc.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Boc-4-iodo-L-phenylalanine |
| Point de fusion | 150°C (decomposition) |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 4503851 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Rotation optique | +22.5° (c=1 in Ethyl Acetate) |
| Nom IUPAC | (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(4-iodophenyl)propanoic acid |
| Poids de la formule | 391.21 |
| Pourcentage de pureté | 98% |