Learn More
N-Boc-4-méthoxy-D-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468607 5 g 5g
15478607 250 mg 250mg
15458607 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15468607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52082.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.36€
    180.65€ / 5g
    Économisez 41.71€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 68856-96-2 | C15H21NO5 | 295.335 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68856-96-2
Formule moléculaire C15H21NO5
Poids moléculaire (g/mol) 295.335
Clé InChI SLWWWZWJISHVOU-GFCCVEGCSA-N
Synonyme boc-d-tyr me-oh, boc-4-methoxy-d-phenylalanine, boc-o-methyl-d-tyrosine, boc-4-methoxy-d-phe-oh, n-boc-4-methoxy-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, d-tyrosine,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-methyl, d-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-methyl, boc-l-phe 4-och3-oh, boc-d-phe 4-ome-oh
CID PubChem 7017908
Nom IUPAC Acide (2R)-3-(4-méthoxyphényl)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)OC)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-4-methoxy-D-phenylalanine
Quantité 5 g
Poids de la formule 295.33
Pourcentage de pureté 95%