Learn More
N-Boc-4-méthyl-L-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15478467 5 g 5g
15488467 250 mg 250mg
15468467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15478467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51983.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 80102-26-7 | C15H21NO4 | 279.34 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate. It is also an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif. Il s’agit également d’un important intermédiaire organique utilisé dans les domaines des produits agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80102-26-7
Formule moléculaire C15H21NO4
Poids moléculaire (g/mol) 279.34
Numéro MDL MFCD01317027
Clé InChI JYRWNPUFECDJCX-LBPRGKRZSA-N
Synonyme n-boc-4-methyl-l-phenylalanine, boc-phe 4-me-oh, boc-l-4-methylphe, boc-4-methyl-l-phenylalanine, boc-l-4-methylphenylalanine, boc-4-methy-l-phenylalanine, boc-p-me-phe-oh, boc-l-4-me-phe-oh, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-methylphenyl propanoic acid, l-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-4-methyl
CID PubChem 2761472
SMILES CC1=CC=C(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine
Point de fusion 84°C to 88°C
Quantité 5 g
Beilstein 5381557
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Rotation optique +16° (c=1 in Methanol)
Nom IUPAC (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(4-methylphenyl)propanoic acid
Poids de la formule 279.34
Pourcentage de pureté 95%