Learn More
N-BOC-4-méthylène-L-proline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15592293 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15592293
Marque: Thermo Scientific Acros 449260010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 84348-38-9 | C11H17NO4 | 227.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84348-38-9
Formule moléculaire C11H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 227.26
Numéro MDL MFCD01861787
Clé InChI ULLGRIBXGPATMA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme n-boc-4-methylene-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4-methylenepyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-boc-s-4-methylenepyrrolidine-2-carboxylic acid, s-4-methylene-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-methylidenepyrrolidine-2-carboxylic acid, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 4-methylene-, 1-1,1-dimethylethyl ester, 2s, n-boc-4-methylene-l-prolne, n-t-boc-4-methylene-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-4-methyleneproline
CID PubChem 21727417
Nom IUPAC Acide (2S)-4-méthylidène-1-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=C)CC1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-BOC-4-methylene-L-proline
Point de fusion 110.0°C to 115.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 227.26
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-BOC-4-methylene-L-proline