Learn More
Acide N-BOC-amino-(4-hydroxycyclohexyl)carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10703223 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mg
Code produit. 10703223
Marque: Thermo Scientific Acros 364615000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 369403-08-7
Numéro MDL MFCD02683153
Clé InChI DRBVVUBYEBFRKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tert-butoxy carbonyl amino-4-hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid, n-boc-amino-4-hydroxycyclohexyl carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino-4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino-4-hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid, 4-hydroxy-1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino cyclohexane-1-carboxylic acid, boc 4-cis/trans-1, 1-acch 4-oh, tertbutoxycarbonylaminohydroxycyclohexanecarboxylicacid, 1-boc-amino-4-hydroxy-cyclohexanecarboxylic acid
CID PubChem 2734594
Nom IUPAC Acide 4-hydroxy-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclohexane-1-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC(CC1)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-BOC-Amino-(4-hydroxycyclohexyl)carboxylic acid
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H21NO5
Quantité 500 mg
Poids moléculaire (g/mol) 259.3
Poids de la formule 259.3
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-BOC-Amino-(4-hydroxycyclohexyl)carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.