Learn More
N-Boc-aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15411418
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15411418 5 g 5g
15421418 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15411418 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55232.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1-3-3422 | C11H15NO2 | 193.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1-3-3422
Formule moléculaire C11H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 193.25
Numéro MDL MFCD00043723
Clé InChI KZZHPWMVEVZEFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-aniline
Point de fusion 133°C to 137°C
Couleur Marron à blanc
Formule linéaire C6H5NHCO2C(CH3)3
Quantité 5 g
Synonyme n-boc-aniline, tert-butyl phenylcarbamate, n-boc aniline, t-butyl carbanilate, tert-butyl carbanilate, carbanilic acid, tert-butyl ester, carbamic acid, phenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-tert-butoxycarbonyl aniline, tert-butyl n-phenylurethane, carbanilic acid tert-butyl ester
Nom IUPAC N-phénylcarbamate de tert-butyle
CID PubChem 137930
Poids de la formule 193.25
Pourcentage de pureté 0.97
Forme physique Solide