Learn More
N-Boc-aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15421418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15421418 25 g 25g
15411418 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15421418 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H55232.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1-3-3422 | C11H15NO2 | 193.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1-3-3422
Formule moléculaire C11H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 193.25
Numéro MDL MFCD00043723
Clé InChI KZZHPWMVEVZEFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Boc-aniline
Point de fusion 133°C to 137°C
Couleur Marron à blanc
Formule linéaire C6H5NHCO2C(CH3)3
Quantité 25 g
Synonyme guanidine carbonate 2:1, guanidine, carbonate, carbonic acid; bis guanidine, unii-v3394x3g2w, dsstox_cid_9189, dsstox_rid_78702, dsstox_gsid_29189, diguanidine carbonate, bis guanidine ; soda, guanidine carbonate salt
Nom IUPAC Acide carbonique ; guanidine
CID PubChem 11650
Poids de la formule 193.25
Pourcentage de pureté 0.97
Forme physique Solide