Learn More
N-BOC-cis-4-hydroxyl-L-proline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Code produit 11936731 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11936731 5 g 5g
11926731 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11936731 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 441880050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 87691-27-8 | C10H17NO5 | 231.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87691-27-8
Formule moléculaire C10H17NO5
Poids moléculaire (g/mol) 231.25
Numéro MDL MFCD02094406
Clé InChI BENKAPCDIOILGV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme n-boc-cis-4-hydroxy-l-proline, 2s,4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, cis-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4s-cis-1-n-boc-4-hydroxy-proline, boc-cishyp-oh, boc-cis-4-hydroxy-l-proline, cis-n-boc-4-hydroxy-l-proline, unii-h4ycj0kw0u, h4ycj0kw0u, 4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline
CID PubChem 688614
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)CC1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-BOC-cis-4-Hydroxy-L-proline
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 137.0°C to 143.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Rotation spécifique − 49.60
Nom IUPAC acide (2S,4S)-4-hydroxy-1-[(2-méthylpropane-2-yle)oxycarbonyle]pyrrolidine-2-carboxylique
Poids de la formule 231.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-BOC-cis-4-Hydroxy-L-proline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.